Läs mer
D-Threose (~0.4 M aqueous solution), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Threose |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| Formel vikt | 120.0423 |