Läs mer
D-δ -Tokoferol, 93%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4229339 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Produktkod. 10391641
Brand: Thermo Scientific Acros 421051000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 119-13-1 | C27H46O2 | 402.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-13-1
Molekylformel C27H46O2
Molekylvikt (g/mol) 402.66
MDL-nummer MFCD20486794
InChI-nyckel GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N
Synonym delta-tocopherol, unii-r0zb2556p8 component, unii-zl0rfa4e5n component, s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ol, 2s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-ol, 2h-1-benzopyran-6-ol,3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-, 2r
PubChem CID 12444418
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=CC(C)=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-δ-Tocopherol
Färg Brun till gul
Flampunkt >93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 91% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15,9656
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, ether,, oils, fats
IUPAC-namn (2S)-2,8-dimetyl-2-[(4S,8S)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrokromen-6-ol
Formel vikt 402.65
Procent renhet 93%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.