Läs mer
D-(+)-trehalos,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11477402 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477402 10 g 10g
11487402 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477402 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215394810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 SEK
    759.49 SEK / 10g
    Save 38.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 6138-23-4
Molekylformel C12H26O13
Molekylvikt (g/mol) 378.327
InChI-nyckel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Trehalose
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}oxan-3,4,5-trioldihydrat
Formel vikt 378.3
Fysisk form Kristallint pulver