Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalos, vattenfri
Produktkod. 15487189
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487189 50 g 50g
15467189 5 g 5g
15477189 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487189 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66006.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2402.10 SEK
    1968.65 SEK / 50g
    Save 433.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Trehalos, dihydrat, är en inducerare av autofagi, det skyddar cellerna mot många miljöpåfrestningar. Det används sällan som en direkt ersättning för konventionella sötningsmedel. Används som ett kryoskyddsmedel i en mängd olika cellfrysningsmedier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trehalos, Dihydrat, är en inducerare av autofagi, det skyddar cellerna mot många miljöpåfrestningar. Det används sällan som en direkt ersättning för konventionella sötningsmedel. Används som ett kryoskyddsmedel i en mängd olika cellfrysningsmedier.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-20-7
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
MDL-nummer MFCD00006628
InChI-nyckel HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Trehalose
Namnnotering anhydra
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +197° (c=7 i vatten)
Formel vikt 342.3
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.