Läs mer
Melford D-(+)-trehalosdihydrat
Produktkod. 30018914
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018914 25 g
30018913 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018914 Leverantör Melford Leverantörsnummer T8200025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 6138-23-4
  • Molekylformel:C12H22O112H2O​​
  • Molekylvikt: 378,3
Specifikationer
CAS 6138-23-4
Molekylformel C12H22O11-2H2O
Kvantitet 25 g