Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalosdihydrat, 99 %
Produktkod. 11424027
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424027 100 g 100g
11404027 5 g 5g
11414027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424027 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A19434.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4100.40 SEK
    3376.65 SEK / 100g
    Save 723.75 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6138-23-4 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
D-(+)-Trehalosdihydrat används som livsmedelstillsats i många bearbetade livsmedel och farmaceutiska hjälpämnen. Det används ofta som en direkt ersättning för konventionella sötningsmedel och skyddar cellerna från olika miljöpåfrestningar. Den finner tillämpning vid behandling av Huntingtons sjukdom och Parkinsons sjukdom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten
och varm alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6138-23-4
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.297
MDL-nummer MFCD00006628
InChI-nyckel HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Trehalose dihydrate
Smältpunkt 97 °C till 99 °C
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 100 g
Beilstein 5322018
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten och varm alkohol.
Formel vikt 378,33 (342,29 Vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.