Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Trehalose dihydrate |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 100 g |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-3,4,5-triol;dihydrat |
| Formel vikt | 378.3 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Cellkulturreagens |
| Fysisk form | Kristallint pulver |