Läs mer
D-(+)-trehalosdihydrat,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443491 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11443491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210309725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 SEK
    1495.59 SEK / 25g
    Save 74.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Trehalosdihydrat med hög renhet lämpar sig för användning som cellkulturreagens.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C12H26O13
MDL-nummer MFCD00071594
Kvantitet 25 g
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
InChI-nyckel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-3,4,5-triol;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 378.327
PubChem CID 181978
Formel vikt 378.3
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver