Läs mer
D-(+)-trehalos, dihydrat, Fisher BioReagents
Produktkod. 10318094
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10318094 1 kg Poly flaska 1kg
11403104 10 g Poly flaska 10g
11413104 25 g Poly flaska 25g
10744344 100 g Poly flaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10318094 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP26871
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
D-(+)-trehalos används i flera biokemiska tekniker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6138-23-4
Molekylformel C12H26O13
Molekylvikt (g/mol) 378.327
MDL-nummer MFCD00071594
InChI-nyckel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-3,4,5-triol;dihydrat
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Trehalose, Dihydrate
Smältpunkt 97 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 8,5 till 10,5 %
Infrarött spektrum Följer referensen
Analysprocentintervall ≥98 %
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 9742
Formel vikt 378.33
Procent renhet 98% min.
Fysisk form Pulver eller fast