Läs mer
D-(+)-Trehalose dihydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16489146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489146 100 mg
1 options
Produktkod. 16489146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1132A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
MedChemExpress D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H26O13
Kvantitet 100 mg
Synonym D-Trehalose dihydrate α,α-Trehalose dihydrate
Löslighetsinformation H2O : 150 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.[2 H2O]
Molekylvikt (g/mol) 378.33
Formel vikt 378.33
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid