Beskrivning
Trehalos är en naturlig alfa-kopplad, icke-reducerande disackarid som bildas av enα ,α -1,1-glukosidbindning mellan tvåα -glukosenheter, vilket ger 2 mol D-glukos vid sur hydrolys.
- Har 90% av kaloriinnehållet i sackaros
- Hämmar polyglutaminmedierad proteinaggregation både in vivo och in vitro
- Oral administrering av trehalos har visat sig effektivt förlänga livslängden hos en murin Huntington sjukdomsmodell
- Känd för att ackumuleras i osmotiskt stressade odlade bakterieceller
- Skyddar mot de negativa effekterna av uttorkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml, klar, färglös lösning) eller varm alkohol. |
| Formel vikt | 378.3 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Ej tillämpligt |
| Fysisk form | Pulver |