Läs mer
D-(+)-trehalosdihydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11453491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453491 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11453491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210309780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5385.00 SEK
    5129.42 SEK / 100g
    Save 255.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Naturlig alfakopplad disakkarid används som proteinstabiliserande medel och kryoprotektiv i cellfrysmedel.
  • Trehalos minskar inte Fehlings lösning; den är jäst av jäst
  • Det delas inte av alfa-glukosidas
  • Syrahydrolys ger 2 mol D-glukos
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Trehalose Dihydrate
CAS 6138-23-4
Smältpunkt 203 °C (litteratur)
Färg Vitt
Molekylformel C12H26O13
Linjär formel C12H22O11 . 2H2O
MDL-nummer MFCD00071594
Kvantitet 100 g
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml – klar, färglös lösning) eller varm alkohol.
InChI-nyckel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-3,4,5-triol;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 378.327
PubChem CID 181978
Formel vikt 378.3
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver