Läs mer
D-(+)-Trehalosdihydrat, TRC
Produktkod. 30452306
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30452306 50 g
1 options
Produktkod. 30452306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT71875050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Molekylformel C12 H22 O11 . 2 H2 O
Kvantitet 50 g
Synonym Trehalose dihydrate, α-d-Glucopyranosyl α-d-glucopyranoside dihydrate (α,α-trehalose dihydrate)
InChI formel InChI=1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
LEDER O.O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymetyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 378.33
Formel vikt 378.1373