Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-tryptofan, 99 %
Produktkod. 10367680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10367680 5 g 5g
10533341 25 g 25g
10627104 100 g 100g
11966611 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10367680 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 168630050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 153-94-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153-94-6
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00005647
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Synonym d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Tryptophan
Smältpunkt 282.0°C to 285.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0.5% max.
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation + 31.50
Löslighetsinformation Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in hot alcohol, insoluble in chloroform
Specifikt rotationsförhållande + 31.50 (24.00°C c=1,H2O)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.