Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-tryptofan, 99 %
Produktkod. 11428357
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428357 100 g 100g
11408357 5 g 5g
11418357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428357 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18426.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 153-94-6 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
D-tryptofan används för odling av humana embryonala njurceller (HEK-293, ATCC: CRL-1573). Produkten är ett sötningsmedel som används för att studera frisättningen av inkretiner från enteroendokrina celler utlöst av socker men inte av sötningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-tryptofan används för odling av humana embryonala njurceller (HEK-293, ATCC: CRL-1573). Produkten är ett sötningsmedel som används för att studera frisättningen av inkretiner från enteroendokrina celler utlöst av socker men inte av sötningsmedel.
Löslighet
Löslig i 0,5 M saltsyra (50 mg/ml), vatten (11 mg/ml vid 20 °C), varm alkohol och dimetylsulfoxid. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153-94-6
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00005647
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Synonym d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Tryptophan
Smältpunkt 273 °C (dekomposition)
Beilstein 86198
Löslighetsinformation Löslig i 0,5 M saltsyra (50 mg/ml), vatten (11 mg/ml vid 20 °C), varm alkohol och dimetylsulfoxid. Olöslig i kloroform.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 204.23
Optisk rotation +31,5° (c=1 i vatten)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.