Läs mer
D-tryptofan, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453571 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453571 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11453571 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210314401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 1g
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Högrena aminosyror lämpliga för forskning eller vidare tillverkningsapplikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-2-Amino-3(3-indolyl)propionic acid
CAS 153-94-6
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.99
Molekylformel C11H12N2O2
MDL-nummer MFCD00005647
Synonym d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
LEDER N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Kvantitet 1 g
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
Formel vikt 204.23
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Forskning
Fysisk form Kristallint pulver