Läs mer
D-Tryptophan-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Tryptophan-d5 |
| CAS | 1202359-57-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 2H5 H7 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-Tryptophan-2,4,5,6,7-D5, D-(2,4,5,6,7-2H5)Tryptophan, D-Tryptophan-d5, (R)-Tryptophan-d5, (R)-α-Amino-3-(indole-2,4,5,6,7-d5)propionic acid, (R)-α-Amino(indole-2,4,5,6,7-d5)-3-propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,6D |
| LEDER | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.26 |
| Visa mer |