Läs mer
D-Tryptophan methyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447108
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447108 5 g 5g
15437108 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60622.06
 Begränsad artikel
I lager
D-tryptofanmetylesterhydroklorid är en mellanprodukt i syntesen av tryptofanderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-tryptofanmetylesterhydroklorid är en mellanprodukt i syntesen av tryptofanderivat.
Löslighet Löslig i vatten (150 mg
/ml), dimetylsulfoxid och metanol (50 mg/ml).
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14907-27-8
Molekylformel C12H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 254.71
MDL-nummer MFCD00038992
InChI-nyckel XNFNGGQRDXFYMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-d-trp-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl d-tryptophanate hydrochloride, d-tryptophan methyl ester hcl, h-d-trp-ome hcl, dtrp-ome.hcl, pubchem10879, ksc174m8r
PubChem CID 11448200
IUPAC-namn metyl (2R)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 213 °C till 216 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten (150 mg/ml), dimetylsulfoxid och metanol (50 mg/ml).
Kvantitet 5 g
Formel vikt 254.71
Optisk rotation −18° (c=5 i metanol)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.