Läs mer
D-tryptofan metylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30449090
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30449090 5 g
1 options
Produktkod. 30449090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT9475005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
CAS 14907-27-8
Molekylformel C12 H14 N2 O2 . Cl H
Synonym D-Tryptophan, methyl ester, hydrochloride (1:1), D-Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-Tryptophan methyl ester monohydrochloride, (R)-Tryptophane methyl ester hydrochloride, Methyl D-tryptophanate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m1./s1
LEDER Cl.COC(=O)[C@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn metyl(2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 254.71
Kvantitet 5 g
Formel vikt 254.0822