Läs mer
D-Tryptofan, TRC
Produktkod. 30180416
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180416 25 g
30180233 1 g
30179961 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT94720525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153-94-6
Molekylformel C11 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Synonym D-Tryptophan, Tryptophan, D- (8CI), (+)-Tryptophan, (R)-Tryptophan, (R)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (R)-α-Aminoindole-3-propanoic acid, D-Tryptophane, NSC 97942
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propansyra
LEDER N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Tryptophan
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m1/s1
Formel vikt 204.0899