Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-turanos, 98 %
Produktkod. 11434737
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434737 1 g 1g
11444737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434737 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21224.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 547-25-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
D-Turanos används som en kolkälla av bakterier, svampar och andra organismer. Det är involverat i intracellulär sockersignalering i växtceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-Turanose används som en kolkälla av bakterier, svampar och andra organismer. Det är involverat i intracellulär sockersignalering i växtceller.
Löslighet Löslig i vatten och
metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-25-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006606
InChI-nyckel RULSWEULPANCDV-UHFFFAOYNA-N
Synonym d +-turanose
PubChem CID 131632488
IUPAC-namn (3S,4S,5R)-2-(hydroximetyl)-3-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-2,4,5-triol
LEDER OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Turanose
Smältpunkt ∼170°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 93771
Merck Index 14,9821
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 342.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.