Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-tyrosin, 98 %
Produktkod. p-3757545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
Produktkod. 10083070
Brand: Thermo Scientific Chemicals 226910025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-02-5
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00063073
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
PubChem CID 71098
ChEBI CHEBI:28479
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Tyrosine
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Rester efter antändning 0.1% max.
Beilstein 14, 605
Specifik rotation +10° to +12° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) (after 2 hrs.)
Merck Index 14, 9839
Specifikt rotationsförhållande +11.30° (20°C c=5,1N HCl)
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 181.19
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver eller Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Tyrosine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.