missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Tyrosine-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Tyrosine-d2 |
| CAS | 1202064-22-9 |
| Molekylformel | C9 D2 H9 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | D-Tyrosine-β,β-d2 (ACI), D-Tyrosine-3,3-d2, D-(β,β-2H2)Tyrosine, D-Tyrosine-D2 (propanoic-3,3-D2 acid), (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic-3,3-d2 acid, 4-Hydroxyphenyl-D-alanine-3,3-d2, β-(p-Hydroxyphenyl)-D-alanine-β,β-d2, D-Tyrosine-d2, D-4-Hydroxyphenylalanine-3,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1/i5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([C@@H](N)C(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3,3-dideuterio-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.201 |
| Formel vikt | 183.086 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?