Läs mer
D-tyrosinmetylesterhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420429
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420429 5 g 5g
15430429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63630.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3728-20-9 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
D-tyrosinmetylesterhydroklorid är en mellanprodukt i syntesen av oxybutyninklorid (O868525), en hämmare av proliferation och undertrycker genuttryck i glatta muskelceller i urinblåsan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-tyrosinmetylesterhydroklorid
är en mellanprodukt i syntesen av oxybutyninklorid (O868525), en hämmare av proliferation och undertrycker genuttryck i glatta muskelceller i urinblåsan.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3728-20-9
Molekylformel C10H14ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 231.68
MDL-nummer MFCD00066124
InChI-nyckel VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N
Synonym h-d-tyr-ome.hcl, d-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-d-tyr-ome hcl, methyl d-tyrosinate hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, d-tyrosine, methyl ester, hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, methyl d-tyrosinate hcl, tyrosine methylester hydrochloride, h-d-tyr-omehcl
PubChem CID 134565
IUPAC-namn metyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 231.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl D-tyrosinatehydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.