Läs mer
D-Tyrosine tert-butyl ester, 98%
Produktkod. p-7054851
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15499888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63274.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 87553-74-0 | C13H19NO3 | 237.30 g/mol
D-tyrosin tert-butylester, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-tyrosin tert-butylester, används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Mycket svagt
löslig i kallt vatten.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87553-74-0
Molekylformel C13H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 237.30
MDL-nummer MFCD00191035
InChI-nyckel DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N
Synonym h-d-tyr-otbu, tert-butyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, d-tyrosine,1,1-dimethylethyl ester, d-tyrosine tert-butyl ester, d-tyrosine tert.butyl ester, d-tyrosine-t-butylester, r-tert-butyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, r-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester
PubChem CID 7408333
IUPAC-namn tert-butyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propanoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Tyrosine tert-butyl ester
Löslighetsinformation Very slightly soluble in cold water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.