Läs mer
D-Tyrosin, TRC
Produktkod. 30456982
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30456982 10 g
1 options
Produktkod. 30456982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89997010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Tyrosine
CAS 556-02-5
Molekylformel C9 H11 N O3
Kvantitet 10 g
Synonym D-Tyrosine, Tyrosine','D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2R)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, (R)-Tyrosine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine, D-4-Hydroxyphenylalanine, D-Tyr-OH, D-p-Tyrosine, H-D-Tyr-OH
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
LEDER N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Formel vikt 181.0739