Läs mer
D-Tyrosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Tyrosine |
| CAS | 556-02-5 |
| Molekylformel | C9 H11 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | D-Tyrosine, Tyrosine','D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2R)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, (R)-Tyrosine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine, D-4-Hydroxyphenylalanine, D-Tyr-OH, D-p-Tyrosine, H-D-Tyr-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)propansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.19 |
| Formel vikt | 181.0739 |