Läs mer
MP Biomedicals™ D-Val-Leu-Lys-7-amino-4-metylkumarin
Produktkod. 11494686 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494686 10 mg 10mg
11404696 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494686 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 03AMC08110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00 SEK
    4077.83 SEK / 10mg
    Save 207.17 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
D-Val-Leu-Lys-7-amino-4-metylkumarin
  • Det används för analys av vävnadsplasminogenaktivator.
  • AMC-fluorogena substrat används i stor utsträckning för rutinanalyser av peptidaser.
  • En kort peptidsekvens konjugeras till 7-AMINO-4-METHYLCOUMARIN, som frisätts vid klyvning av peptidas.
  • Frisättningen av 7-AMINO-4-METHYLCOUMARIN mäts sedan spektrofotometriskt.
  • D-VAL-LEU-LYS-7-AMINO-4-METHYLCOUMARIN används som substrat för Plasmin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Form Solid
För användning med (applikation) Apoptos, cellviabilitetsanalys, cellsignalering
Kvantitet 10 mg
Molekylvikt (g/mol) 515,4 (Inkluderar inte 2TFA-salt)
Produkttyp Proteiner, enzymer och peptider
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur (15-30 °C). Förvara svalt och torrt.