Läs mer
D-Valacyclovir Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Valaciclovir Hydrochloride |
| CAS | 1795786-28-5 |
| Molekylformel | C13 H20 N6 O4 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester','hydrochloride (1:1), GW 277421A, D-valacyclovir, Ph Eur Valaciclovir Impurity R |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC-namn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2R)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.8 |
| Formel vikt | 360.1313 |