missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Valinamide hydrochloride, TRC

Produktkod. 30454784
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454784 1 g
30449076 5 g
30456588 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30454784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0940501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 133170-58-8
Molekylformel C5H12N2O . (HCl)
Molekylvikt (g/mol) 152.62
Synonym (R)-2-Amino-3-methylbutanamide hydrochloride
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-methylbutanamide;hydrochloride
LEDER Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)N

Especificaciones

Kemiskt namn eller material D-Valinamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m1./s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.0716
Frakt skick Room Temperature
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.