missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Valinamide hydrochloride, TRC

Produktkod. 30456588
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456588 10 g
30454784 1 g
30449076 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09405010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 133170-58-8
Molekylformel C5H12N2O . (HCl)
Molekylvikt (g/mol) 152.62
Synonym (R)-2-Amino-3-methylbutanamide hydrochloride
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-methylbutanamide;hydrochloride
LEDER Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Valinamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m1./s1
Kvantitet 10 g
Formel vikt 152.0716
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.