Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, 98+%
Produktkod. 10216860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216860 25 g Glasflaska 25g
10077582 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10216860 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227220250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 640-68-6
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00064219
InChI-nyckel KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Valine
Smältpunkt 302,0 °C till 303,0 °C
Namnnotering 98+%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 4 timmar)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Specifik rotation −27.50
Sulfaterad ask 0,2% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 56 g/L löslig i vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i mineralsyror, olösliga i organiska lösningsmedel, lösliga i etanol, dietyleter, bensen
Vatten 0,5% max.
Specifikt rotationsförhållande −27,50 (20,00 °C c=5,5 N HCl)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 117.15
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.