Läs mer
D-Valine, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497441 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497441 5 g 5g
11407451 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497441 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210322605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 5g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 640-68-6
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00064219
InChI-nyckel KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Valine
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 117.1
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast