Läs mer
D-Valine methyl ester hydrochloride, 99%
Produktkod. 11327079
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11327079
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26883.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7146-15-8 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7146-15-8
Molekylformel C6H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 167.63
MDL-nummer MFCD00237309
InChI-nyckel KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Synonym d-valine methyl ester hydrochloride, methyl d-valinate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valinemethyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, methyl ester, hydrochloride, h-d-val-ome, methyl d-valinate hcl, h-d-val-ome hcl
PubChem CID 11984198
LEDER Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Valine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∽170°C (decomposition)
Beilstein 3912091
IUPAC-namn methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloridyl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 167.64
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.