Läs mer
D-Valin tert-butylesterhydroklorid, 95 %
Produktkod. 15448708
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448708 25 g 25g
15428708 1 g 1g
15438708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62131.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 104944-18-5 | C9H20ClNO2 | 209,71 g/mol
D-valin-tert-butylesterhydroklorid används som en mellanprodukt i läkemedel. Används som ett antitumörläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-Valine tert-butylester hydroklorid används som en mellanprodukt i läkemedel. Används som ett antitumörläkemedel.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104944-18-5
Molekylformel C9H20ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 209.71
MDL-nummer MFCD00237308
InChI-nyckel AUIVQIHTTVPKFS-OGFXRTJISA-N
Synonym h-d-val-otbu.hcl, d-valine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-val-otbu hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hydrochloride, d-valine tert.butyl ester hcl, h-d-val-otbucl, h-d-val-otbu. hcl
PubChem CID 45108216
LEDER Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Valine tert-butyl ester hydrochloride
IUPAC-namn tert-butyl-2-amino-3-metylbutanoathydroklorid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.71
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.