Läs mer
D-Valine, TRC
Produktkod. 30450750
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30450750 50 g
1 options
Produktkod. 30450750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09420050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Valine
CAS 640-68-6
Molekylformel C5H11NO2
Kvantitet 50 g
Synonym (-)-2-Amino-3-methylbutyric Acid, (R)-3-Methyl-2-aminobutanoic Acid, (R)-Valine, D-(-)-Valine, NSC 20654
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
LEDER CC(C)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.079