Läs mer
D-(-)-Valinol, 98 %
Produktkod. 11319025
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319025 1 g 1g
11329025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14166.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4276-09-9
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00064297
InChI-nyckel NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metylbutan-l-ol
LEDER CC(C)[C@@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Valinol
Brytningsindex 1.455
Densitet 0.931
Kokpunkt 189°C to 190°C
Smältpunkt 30°C to 34°C
Kvantitet 1 g
Flampunkt 78°C (172°F)
Optisk rotation −11° (c=10 in Water)
Känslighet Air sensitive
Beilstein 1719138
Formel vikt 103.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.