Läs mer
D-(-)-Valinol, 98%
Produktkod. p-7046394
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11319025
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14166.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4276-09-9
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00064297
InChI-nyckel NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metylbutan-l-ol
LEDER CC(C)[C@@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Valinol
Brytningsindex 1.455
Densitet 0.931
Kokpunkt 189°C to 190°C
Smältpunkt 30°C to 34°C
Kvantitet 1 g
Flampunkt 78°C (172°F)
Optisk rotation −11° (c=10 in Water)
Känslighet Air sensitive
Beilstein 1719138
Formel vikt 103.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.