Läs mer
D-Valinol, TRC
Produktkod. 30457025
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30457025 1 g
1 options
Produktkod. 30457025 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0943551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Valinol
CAS 4276-09-9
Molekylformel C5H13NO
Kvantitet 1 g
Synonym D-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-Valinol, (2R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2R)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methylbutan-2-ol, (R)-2-Amino-3-methylbutanol, (R)-Valinol, [(R)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
LEDER CC(C)[C@@H](N)CO
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 103.16
Formel vikt 103.0997