Läs mer
D-Xylonic Acid Calcium Salt Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Xylonic Acid, Calcium Salt, Hydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H10O6.Ca.2H2O/c2*6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;;;/h2*2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3+,4-;;;/m11.../s1 |
| Formel vikt | 406.0635 |
| Procent renhet | >95% |