Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-xylos, 98+%
Produktkod. 11443374
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443374 100 g 100g
11453374 500 g 500g
11463374 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443374 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10643.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    648.76 SEK
    582.65 SEK / 100g
    Save 66.11 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 58-86-6 | C5H10O5
D-(+)-xylos används för att framställa furfural genom syrakatalyserad nedbrytningsreaktion, som fungerar som ett lösningsmedel såväl som en prekursor till syntetiska polymerer. Det är ett användbart djurläkemedel involverat i behandlingen av malabsorption. Den finner tillämpning vid framställning av sockerersättningsxylitol genom att utsätta xylos för en katalytisk hydrogeneringsprocess. Det har visat sig att det genomgår en atmosfäriskt tryck enzym (polyfosfat xylulokinas) driven process för att få väte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-(+)-xylos används för att framställa furfural genom syrakatalyserad nedbrytningsreaktion, som fungerar som ett lösningsmedel såväl som en prekursor till syntetiska polymerer. Det är ett användbart djurläkemedel involverat i behandlingen av malabsorption. Den finner tillämpning vid framställning av sockerersättningsxylitol genom att utsätta xylos för en katalytisk hydrogeneringsprocess. Det har visat sig att det genomgår en atmosfäriskt tryck enzym (polyfosfat xylulokinas) driven process för att få väte.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-86-6
Molekylformel C5H10O5
MDL-nummer MFCD00151475
Specifications
Kemiskt namn eller material D- (+)-Xylose
Smältpunkt 147°C to 151°C
Densitet 1.525
Flampunkt > 100°C (212°F)
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 100 g
Beilstein 1562108
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,10087
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +19° (c=10 in water + NH4OH)
Formel vikt 150.13
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.