Läs mer
D(+)-xylos, CP-kvalitet, max 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407531 100 g 100g
11417531 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210330080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 100g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-86-6
Molekylformel C5H10O5
MDL-nummer MFCD00064360
Synonym Wood sugar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Xylose
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 150.13
Kvalitet C.P.
Fysisk form Kristallint pulver