Läs mer
D-(+)-xylos, MP Biomedicals™
Produktkod. 11427531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427531 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11427531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210330091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5055.00 SEK
    4813.95 SEK / 1kg
    Save 241.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klassificerad som en monosackarid av typen aldopentos. D-(+)-xylos, MP Biomedicals är ett socker som först isolerades från trä. Den innehåller fem kolatomer och inkluderar en formylfunktionell grupp. Xylos är den huvudsakliga byggstenen för hemicellulosa.
  • Xylos är den huvudsakliga byggstenen för hemicellulosa
  • Den syrakatalyserade nedbrytningen av hemicellulosa ger furfural, ett speciallösningsmedel inom industrin och en föregångare till syntetiska polymerer
  • Inom djurmedicin, används för att testa för malabsorption genom administrering i vatten efter fasta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 58-86-6
Smältpunkt 155°C to 157°C (literature)
Molekylformel C5H10O5
Kvantitet 1 kg
Synonym Wood sugar
Löslighetsinformation Soluble in water (clear,colorless solution), pyridin, and hot alcohol.
Formel vikt 150.13
Fysisk form Pulver