Läs mer
D-(+)-Xylose (White to Off-White Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10572945
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10572945 250 g Glass Bottle 250g
1 options
Produktkod. 10572945 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP708250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
D-(+)-Xylose is often used as a cell culture additive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor Xylose
Kemiskt namn eller material D-(+)-Xylose
CAS 58-86-6
Smältpunkt 148°C
Färg White
Analysprocentintervall ≥98 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H10O5
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 10285
Specifik rotation 19 to 21° (+ or -)
Formel vikt 150.13
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Powder or Solid