Läs mer
D-Xylulos (0,5 m i vatten), TRC
Produktkod. 30452215
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452215 25 mg
30456576 100 mg
30453707 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30452215 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX75090025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 551-84-8
Molekylformel C5 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Synonym D-threo-2-Pentulose, D-threo-Pentulose (7CI,8CI), D-Xylulose, Xylulose
IUPAC-namn (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxypentan-2-one
LEDER OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Xylulose
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1
Formel vikt 150.0528
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5 M