Läs mer
D-Xylulos (0,5 m i vatten), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Xylulose |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1 |
| Formel vikt | 150.0528 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.5 M |