Läs mer
D12-005 Standard: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti @ 5 μg/g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Nickel∣Silicon∣Silver∣Sodium∣Tin∣Titanium |
| CAS | 7429-90-5, 7440-47-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-95-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Nickel∣Silicon∣Silver∣Sodium∣Tin∣Titanium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Element | Multi-element |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Kvantitet | 200 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Silicon 5.01 μg/g∣Aluminium 5.03 μg/g∣Chromium 5.03 μg/g∣Copper 5.03 μg/g∣Iron 5.03 μg/g∣Lead 5.03 μg/g∣Magnesium 5.03 μg/g∣Nickel 5.03 μg/g∣Silver 5.03 μg/g∣Sodium 5.03 μg/g∣Tin 5.03 μg/g∣Titanium 5.03 μg/g |