Läs mer
MedChemExpress D149 Dye
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 741.94 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 786643-20-7 |
| Synonym | D149 ∣ Indoline dye D149 |