Läs mer
D159687, MedChemExpress
Produktkod. 16496766
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496766 100 mg -
16479107 5 mg -
16472617 50 mg -
16416528 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496766 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15444
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress D159687 is a selective PDE4D inhibitor.
D159687 is a selective PDE4D inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D159687
CAS 1155877-97-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19ClN2O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (408.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC(NC1=CC=C(CC2=CC(C3=CC(Cl)=CC=C3)=C(OC)C=C2)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 366.84
Formel vikt 366.84
Procent renhet 98.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation