Läs mer
D19 Reference Set (contains 2 of each of the following: D19-0, D19-100; and 1 of each of the following: D19-5, D19-10, D19-30, D19-50, D19-80, D19-120, D19-300, D19-500, D19-700, D19-900), VHG™
Beskrivning
D19 Reference Set (contains 2 of each of the following: D19-0, D19-100; and 1 of each of the following: D19-5, D19-10, D19-30, D19-50, D19-80, D19-120, D19-300, D19-500, D19-700, D19-900)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-47-3, 7440-50-8 |
| Metoder | RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Aviation Oil |
| Kvantitet | 1 gal. |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 0 μg/g/Barium 0 μg/g/Boron 0 μg/g/Cadmium 0 μg/g/Chromium 0 μg/g/Copper 0 μg/g/Iron 0 μg/g/Lead 0 μg/g/Magnesium 0 μg/g/Manganese 0 μg/g/Molybdenum 0 μg/g/Nickel 0 μg/g/Silver 0 μg/g/Sodium 0 μg/g/Tin 0 μg/g/Titanium 0 μg/g/Vanadium 0 μg/g/Zinc 0 μg/g |